Stampa…
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Methylaminopropyl)benzene
OR925403-10G OR925403-1G OR925403-5G
APOSOR925403-10GEA 967 EUR
APOSOR925403-10G APOSOR925403-1G APOSOR925403-5G
N-Methyl-1-phenylpropylamine 95%
N-Methyl-1-phenylpropylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038424
CAS Number: 7713-71-5