Stampa…
4,4'-Bipiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925367-1G OR925367-5G
APOSOR925367-1GEA 179 EUR
APOSOR925367-1G APOSOR925367-5G
4,4'-Bipiperidine 98%
4,4'-Bipiperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01104315
CAS Number: 15336-72-8