Stampa…
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(sec-Butyl)-4-nitrobenzene
OR925365-1G OR925365-25G OR925365-5G
APOSOR925365-1GEA 77.1 EUR
APOSOR925365-1G APOSOR925365-25G APOSOR925365-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene 95%
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130025
CAS Number: 4237-40-5