Stampa…
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
OR925364-100G OR925364-1KG OR925364-500G
APOSOR925364-100GEA 125 EUR
APOSOR925364-100G APOSOR925364-1KG APOSOR925364-500G
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride 95%
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005916
CAS Number: 935-79-5