Stampa…
1-Naphthoyl cyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Naphthalenecarbonyl Cyanide
OR925363-10G OR925363-1G OR925363-5G
APOSOR925363-10GEA 887 EUR
APOSOR925363-10G APOSOR925363-1G APOSOR925363-5G
1-Naphthoyl cyanide 95%
1-Naphthoyl cyanide
Formula: C₁₂H₇NO
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060239
CAS Number: 14271-86-4