Stampa…
5-Methylnicotinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925361-1G OR925361-5G
APOSOR925361-1GEA 183 EUR
APOSOR925361-1G APOSOR925361-5G
5-Methylnicotinamide 95%
5-Methylnicotinamide
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664041
CAS Number: 70-57-5