Stampa…
(3-Methoxybenzyl)methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-N-methylbenzylamine, 1-(3-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR925353-1G OR925353-5G
APOSOR925353-1GEA 74.2 EUR
APOSOR925353-1G APOSOR925353-5G
(3-Methoxybenzyl)methylamine 95%
(3-Methoxybenzyl)methylamine
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04618244
CAS Number: 41789-95-1