Stampa…
4-Phenylbutyryl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925349-1G OR925349-5G
APOSOR925349-1GEA 77.3 EUR
APOSOR925349-1G APOSOR925349-5G
4-Phenylbutyryl chloride 95%
4-Phenylbutyryl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798080
CAS Number: 18496-54-3