Stampa…
4-Methylpyrocatechol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925342-100G OR925342-1KG OR925342-500G OR925342-25G
APOSOR925342-100GEA 50.9 EUR
APOSOR925342-100G APOSOR925342-1KG APOSOR925342-500G APOSOR925342-25G
4-Methylpyrocatechol 95%
4-Methylpyrocatechol
Formula: C₇H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002205
CAS Number: 452-86-8