Stampa…
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925320-1G OR925320-5G
APOSOR925320-1GEA 335 EUR
APOSOR925320-1G APOSOR925320-5G
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191403
CAS Number: 32653-34-2