Stampa…
4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9253-1G OR9253-5G
APOSOR9253-1GEA 122 EUR
APOSOR9253-1G APOSOR9253-5G
4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
4-Phenoxybenzyl alcohol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01463970
CAS Number: 2215-78-3