Stampa…
2-Methylbenzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazole
OR925296-25G OR925296-500G
APOSOR925296-25GEA 64 EUR
APOSOR925296-25G APOSOR925296-500G
2-Methylbenzoxazole 95%
2-Methylbenzoxazole
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005771
CAS Number: 95-21-6