Stampa…
4-(3-Phenylpropyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925286-100G OR925286-25G OR925286-500G
APOSOR925286-100GEA 183 EUR
APOSOR925286-100G APOSOR925286-25G APOSOR925286-500G
4-(3-Phenylpropyl)pyridine 95%
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Formula: C₁₄H₁₅N
Peso molecolare: 197.28 g/mol
Punto di ebollizione: 322
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047458
CAS Number: 2057-49-0