Stampa…
Dietilammina cloridrato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethylammonium chloride
OR925271-5KG OR925271-1KG OR925271-250G
APOSOR925271-5KGEA 553 EUR
APOSOR925271-5KG APOSOR925271-1KG APOSOR925271-250G
Dietilammina cloridrato 99%
Dietilammina cloridrato
Formula: C₄H₁₂ClN
Peso molecolare: 109.6 g/mol
Punto di ebollizione: 320…330 °C/760mmHg
Punto di fusione: 227…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012499
CAS Number: 660-68-4
Merck Index: 13,03138