Stampa…
Diacetone acrylamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)acrylamide, N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide
OR925264-25G OR925264-100G OR925264-500G
APOSOR925264-25GEA 118 EUR
APOSOR925264-25G APOSOR925264-100G APOSOR925264-500G
Diacetone acrylamide 95%
Diacetone acrylamide
Formula: C₉H₁₅NO₂
Peso molecolare: 169,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008788
CAS Number: 2873-97-4