trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₆H₆O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002702 CAS Number: 3588-17-8 |