Stampa…
1-Naphthoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: α-Naphthoic acid
OR925255-100G OR925255-500G
APOSOR925255-100GEA 71.3 EUR
APOSOR925255-100G APOSOR925255-500G
1-Naphthoic acid 98%
1-Naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004007
CAS Number: 86-55-5