Stampa…
2,5-Dimethoxytoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925248-25G OR925248-5G
APOSOR925248-25GEA 115 EUR
APOSOR925248-25G APOSOR925248-5G
2,5-Dimethoxytoluene 95%
2,5-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041901
CAS Number: 24599-58-4