Stampa…
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925247-1G OR925247-5G
APOSOR925247-1GEA 183 EUR
APOSOR925247-1G APOSOR925247-5G
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01135534
CAS Number: 68339-45-7