3-Ethyl-1-pentyne-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Ethylpent-1-yn-3-ol, 3-Ethyl-3-hydroxy-1-pentyne
OR925228-1G
OR925228-25G
OR925228-5G
APOSOR925228-1GEA
132
EUR
APOSOR925228-1G
APOSOR925228-25G
APOSOR925228-5G
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol 95%
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol
Formula:
C₇H₁₂O Peso molecolare: 112,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014392 CAS Number: 6285-06-9 |