Stampa…
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925208-25G OR925208-5G
APOSOR925208-25GEA 190 EUR
APOSOR925208-25G APOSOR925208-5G
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683075
CAS Number: 72725-98-5