Stampa…
3,4-Dichloropyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR925203-1G OR925203-500MG
APOSOR925203-1GEA 1040 EUR
APOSOR925203-1G APOSOR925203-500MG
3,4-Dichloropyridazine
3,4-Dichloropyridazine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 148,978 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20040517
CAS Number: 1677-80-1