6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methylquinoline
OR925199-25G
OR925199-5G
APOSOR925199-25GEA
448
EUR
APOSOR925199-25G
APOSOR925199-5G
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula:
C₁₀H₁₃N Peso molecolare: 147,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023887 CAS Number: 91-61-2 |