Stampa…
3-Methyl-2-butenyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925190-100G OR925190-1KG OR925190-500G
APOSOR925190-100GEA 132 EUR
APOSOR925190-100G APOSOR925190-1KG APOSOR925190-500G
3-Methyl-2-butenyl acetate 97%
3-Methyl-2-butenyl acetate
Formula: C₇H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036569
CAS Number: 1191-16-8