Stampa…
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
OR925182-1G OR925182-25G OR925182-5G
APOSOR925182-1GEA 21.9 EUR
APOSOR925182-1G APOSOR925182-25G APOSOR925182-5G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00045172
CAS Number: 37074-39-8