Stampa…
3-Methylphthalic anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925180-1G OR925180-25G
APOSOR925180-1GEA 0 EUR
APOSOR925180-1G APOSOR925180-25G
3-Methylphthalic anhydride 98%
3-Methylphthalic anhydride
Formula: C₉H₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047316
CAS Number: 4792-30-7