Stampa…
3,5-Dimethylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3,5-Dimethylphenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-m-xylene, 3,5-Dimethylbenzylalcohol
OR925174-1G OR925174-25G OR925174-5G
APOSOR925174-1GEA 68.4 EUR
APOSOR925174-1G APOSOR925174-25G APOSOR925174-5G
3,5-Dimethylbenzyl alcohol 97%
3,5-Dimethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004648
CAS Number: 27129-87-9