Stampa…
4-(p-Tolyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925167-1G OR925167-5G
APOSOR925167-1GEA 59.6 EUR
APOSOR925167-1G APOSOR925167-5G
4-(p-Tolyl)morpholine 95%
4-(p-Tolyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00222003
CAS Number: 3077-16-5