Stampa…
3-Methoxybenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: m-Anisamide
OR925166-25G OR925166-5G
APOSOR925166-25GEA 101 EUR
APOSOR925166-25G APOSOR925166-5G
3-Methoxybenzamide 95%
3-Methoxybenzamide
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007986
CAS Number: 5813-86-5