Stampa…
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium Dihydrobis(1-pyrazolyl)borate
OR925156-1G OR925156-5G
APOSOR925156-1GEA 219 EUR
APOSOR925156-1G APOSOR925156-5G
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride 95%
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride
Formula: C₆H₈BKN₄
Peso molecolare: 186,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058739
CAS Number: 18583-59-0