Stampa…
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR925110-1G OR925110-5G
APOSOR925110-1GEA 57 EUR
APOSOR925110-1G APOSOR925110-5G
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051590
CAS Number: 2245-30-9
UN: 1993
ADR: 3,III