Stampa…
8-Nitroquinaldine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-8-nitroquinoline
OR925095-25G OR925095-5G
APOSOR925095-25GEA 277 EUR
APOSOR925095-25G APOSOR925095-5G
8-Nitroquinaldine 98%
8-Nitroquinaldine
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006764
CAS Number: 881-07-2