Stampa…
Etile benzoato 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzoic acid ethyl ester
OR925081-100G OR925081-1KG OR925081-500G
APOSOR925081-100GEA 62.5 EUR
APOSOR925081-100G APOSOR925081-1KG APOSOR925081-500G
Etile benzoato 95%
Etile benzoato
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150.18 g/mol
Punto di ebollizione: 415
Punto di fusione: -35
Flash Pt: 91
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009109
CAS Number: 93-89-0
Merck Index: 13,03802