Stampa…
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Xylyl isocyanate, 1-Isocyanato-2,4-dimethylbenzene
OR925058-1G OR925058-25G OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA 69.8 EUR
APOSOR925058-1G APOSOR925058-25G APOSOR925058-5G
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 114…155 °C
Densità: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013853
CAS Number: 51163-29-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II