Stampa…
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydroferulic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
OR925053-1G OR925053-5G
APOSOR925053-1GEA 65.5 EUR
APOSOR925053-1G APOSOR925053-5G
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016558
CAS Number: 1135-23-5