Stampa…
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenylethyldimethylcarbinol, Dimethyl-beta-phenylethylcarbinol
OR925050-100G OR925050-500G
APOSOR925050-100GEA 125 EUR
APOSOR925050-100G APOSOR925050-500G
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di fusione: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004472
CAS Number: 103-05-9