Stampa…
3-Metossi-3-metil-1-butanolo 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
OR925046-100G OR925046-500G
APOSOR925046-100GEA 53.9 EUR
APOSOR925046-100G APOSOR925046-500G
3-Metossi-3-metil-1-butanolo 95%
3-Metossi-3-metil-1-butanolo
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 173…175 °C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044771
CAS Number: 56539-66-3