Stampa…
4-Propoxyphthalonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dicyano-4-propoxybenzene
OR925043-1G OR925043-5G
APOSOR925043-1GEA 285 EUR
APOSOR925043-1G APOSOR925043-5G
4-Propoxyphthalonitrile 95%
4-Propoxyphthalonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059102
CAS Number: 106144-18-7