Stampa…
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethylimidazole-2-carboxaldehyde
OR924988-10G OR924988-1G OR924988-5G
APOSOR924988-10GEA 187 EUR
APOSOR924988-10G APOSOR924988-1G APOSOR924988-5G
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07380875
CAS Number: 111851-98-0