Stampa…
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924984-100MG OR924984-1G OR924984-250MG
APOSOR924984-100MGEA 190 EUR
APOSOR924984-100MG APOSOR924984-1G APOSOR924984-250MG
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03063768
CAS Number: 461033-80-7