Stampa…
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924961-1G OR924961-5G
APOSOR924961-1GEA 190 EUR
APOSOR924961-1G APOSOR924961-5G
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001960
CAS Number: 1656-48-0