Stampa…
1-Ethyl-1-(m-tolyl)hydrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924958-1G OR924958-25G OR924958-5G
APOSOR924958-1GEA 161 EUR
APOSOR924958-1G APOSOR924958-25G APOSOR924958-5G
1-Ethyl-1-(m-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(m-tolyl)hydrazine
Formula: C₉H₁₄N₂
Peso molecolare: 150,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844792
CAS Number: 99717-68-7