Stampa…
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924945-100G OR924945-25G OR924945-5G
APOSOR924945-100GEA 522 EUR
APOSOR924945-100G APOSOR924945-25G APOSOR924945-5G
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Ethyl-3-aminobutanoate
Formula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008086
CAS Number: 5303-65-1