Stampa…
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924917-1G OR924917-5G
APOSOR924917-1GEA 134 EUR
APOSOR924917-1G APOSOR924917-5G
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol 95%
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol
Formula: C₈H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191475
CAS Number: 32556-71-1