Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl Hydrogen 5-Norbornene-2,3-dicarboxylate, 3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 5-Norbornene-2,3-dicarboxylic Acid Monomethyl Ester
OR924889-25G
OR924889-5G
APOSOR924889-25GEA
466
EUR
APOSOR924889-25G
APOSOR924889-5G
Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 95%
Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Peso molecolare: 196,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167743 CAS Number: 36897-94-6 |