Stampa…
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924885-100G OR924885-25G OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA 71.2 EUR
APOSOR924885-100G APOSOR924885-25G APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003197
CAS Number: 88-12-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III