Stampa…
2-Phenylcyclohexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924883-1G OR924883-5G
APOSOR924883-1GEA 72.7 EUR
APOSOR924883-1G APOSOR924883-5G
2-Phenylcyclohexanone 95%
2-Phenylcyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001629
CAS Number: 1444-65-1