Stampa…
3-Butoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Resorcinol Monobutyl Ether
OR924866-1G OR924866-25G OR924866-5G
APOSOR924866-1GEA 125 EUR
APOSOR924866-1G APOSOR924866-25G APOSOR924866-5G
3-Butoxyphenol 95%
3-Butoxyphenol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058976
CAS Number: 18979-72-1