4,4'-Bicyclohexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924837-100G
OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA
348
EUR
APOSOR924837-100G
APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Formula:
C₁₂H₁₈O₂ Punto di fusione: 118…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210694 CAS Number: 23391-99-3 |