tert-Butyl-2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924830-1G
OR924830-250MG
APOSOR924830-1GEA
807
EUR
APOSOR924830-1G
APOSOR924830-250MG
tert-Butyl-2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate 95%
tert-Butyl-2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate
Formula:
C₁₁H₁₈O₃ Peso molecolare: 198,26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22415212 CAS Number: 894789-82-3 |